Learn More
Medline Scientific™ Rack pour tubes à essai
Pour une utilisation avec les incubateurs à agitation sur paillasse et sur sol
Marque: Medline Scientific™ AAA23585
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.40000kg
Description
La gamme d’agitateurs incubateurs réfrigérés Lab Companion comprend le SI-600R, une version plus petite, le SI-300R et le modèle de sol IS-971R qui est capable d’incuber de grands volumes à de très basses températures (+4°(C).Les unités SI- 300R et SI- 600R sont des modèles de paillasse d’une largeur fine qui s’adaptent dans les espaces les plus serrés. Le couvercle, soutenu par des régulateurs de pression de gaz intégrés, s’ouvre pour donner accès à l’avant et au dessus pour n’importe quelle taille de flacon jusqu’à 2 000 ml. Le système de contrôle CLS breveté dépasse les normes de sécurité de classe II pour une utilisation dans des environnements inflammables.
Le régulateur PID garantit un contrôle précis de la température
- Affichage LED
- Sélectionnez un mouvement orbital ou de va-et-vient
- Serpentins de refroidissement fournis avec les modèles non réfrigérés
- Longueur de course réglable
- Livré avec plateforme universelle
Spécification
Tubes | |
Rack pour tubes à essai | |
32 |
16mm | |
Taille de tube de 16mm |