Learn More
Retsch™ Tamis de test avec certificat d’étalonnage
Le tamis de test Retsch™ est fourni avec un certificat d’étalonnage qui affiche les données de mesure exactes du maillage et une évaluation statistique des données.
170.00€ - 225.78€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 200 mm |
---|---|
Mesh Material | Stainless Steel |
Type | Test Sieve |
Certifications/Conformité | DIN ISO 3310/1 |
Matériau | Stainless Steel |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10350722
|
Retsch™
60.331.000075 |
75 μm |
225.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10268501
|
Retsch™
60.331.000300 |
300 μm |
170.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- La technologie de jonction de haute qualité garantit un maillage de fil tendu permanent
- Le cadre du tamis en fonte monobloc et le joint de maille transparente empêchent la contamination croisée
- Cadre de tamis en acier inox avec stabilité de forme élevée
- Haute résistance à la corrosion et nettoyage facile grâce à l‘acier inox à alliage élevé
- Excellente qualité du produit grâce à une inspection optique étendue
- Stabilité maximale et étanchéité optimale lorsqu‘ils sont utilisés dans les piles de tamis grâce au joint torique placé dans la cavité conçue à cet effet
- Marquage clair et précis des tamis avec traçabilité complète basée sur une gravure laser individualisée
Spécification
200 mm | |
Test Sieve | |
Stainless Steel | |
50 mm |
Stainless Steel | |
DIN ISO 3310/1 | |
Calibration Certificate |