Learn More
Retsch™ Tamis de test avec certificat d’étalonnage
Le tamis de test Retsch™ est fourni avec un certificat d’étalonnage qui affiche les données de mesure exactes du maillage et une évaluation statistique des données.
Marque: Retsch™ 60.331.000075
190.93 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23265" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.00001kg
Description
- La technologie de jonction de haute qualité garantit un maillage de fil tendu permanent
- Le cadre du tamis en fonte monobloc et le joint de maille transparente empêchent la contamination croisée
- Cadre de tamis en acier inox avec stabilité de forme élevée
- Haute résistance à la corrosion et nettoyage facile grâce à l‘acier inox à alliage élevé
- Excellente qualité du produit grâce à une inspection optique étendue
- Stabilité maximale et étanchéité optimale lorsqu‘ils sont utilisés dans les piles de tamis grâce au joint torique placé dans la cavité conçue à cet effet
- Marquage clair et précis des tamis avec traçabilité complète basée sur une gravure laser individualisée
Spécification
Acier inoxydable | |
75 μm | |
DIN ISO 3310/1 | |
Certificat d’étalonnage |
200 mm | |
Tamis | |
Acier inoxydable | |
50 mm |