Learn More
Retsch™ Tamis de test avec certificat d’étalonnage
Le tamis de test Retsch™ est fourni avec un certificat d’étalonnage qui affiche les données de mesure exactes du maillage et une évaluation statistique des données.
Marque:  Retsch™ 60.331.000300
Code produit. 10268501
  • 175.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • La technologie de jonction de haute qualité garantit un maillage de fil tendu permanent
  • Le cadre du tamis en fonte monobloc et le joint de maille transparente empêchent la contamination croisée
  • Cadre de tamis en acier inox avec stabilité de forme élevée
  • Haute résistance à la corrosion et nettoyage facile grâce à l‘acier inox à alliage élevé
  • Excellente qualité du produit grâce à une inspection optique étendue
  • Stabilité maximale et étanchéité optimale lorsqu‘ils sont utilisés dans les piles de tamis grâce au joint torique placé dans la cavité conçue à cet effet
  • Marquage clair et précis des tamis avec traçabilité complète basée sur une gravure laser individualisée
Spécification
Spécification
300 μm
DIN ISO 3310/1
Certificat d’étalonnage
200 mm
Test Sieve
Stainless Steel
50 mm