Learn More
Méthyl-tertio-butyl-éther, Pour l’analyse des résidus de pesticides, Honeywell Riedel-de Haën™ Code produit.: 15654230
Méthyl-tertio-butyl-éther, Pour l’analyse des résidus de pesticides, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15654230
2.5 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Code produit. 15654230
Marque: Honeywell-Riedel-de Haen 344982.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
CHROMASOLV™, pour l’analyse des résidus de pesticides
  • Pour chromatographie en phase gazeuse (GC)
  • Développé spécialement pour l’application dans l’analyse des résidus de pesticides et autres substances peu volatiles par GC
  • Les matières non volatiles et la teneur en eau sont spécifiées pour chaque solvant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1634-04-4
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00008812
Clé InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropaneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 15413
ChEBI CHEBI:27642
Nom IUPAC 2-méthoxy-2-méthylpropane
SMILES CC(C)(C)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl methyl ether
Densité 0.74g/mL at 25°C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 0.151
Point d’éclair −33°C (−27.4°F)
Température d’allumage 705°F
Formule linéaire (CH3)3COCH3
Numéro UN UN2398
Beilstein 1730942
Poids de la formule 88.15g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.7%
Qualité CHROMASOLV™
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl methyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: tert-butyl methyl ether
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Méthyl-tertio-butyl-éther, Pour l’analyse des résidus de pesticides, Honeywell Riedel-de Haën™ >