Learn More
Méthyl tert-butyl éther, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | tert-Butyl methyl ether |
Point de fusion | -110.0°C |
Absorbance | (1 cm cell vs HPLC−grade water), (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 0nm, 0.009 max. at 280nm, 0.097 max. at 255nm, 0.301 max. at 240nm |
Couleur | Incolore |
Acidité | 0.0005 meq/g max. |
Alcalinité | 0.0002 meq/g max. |
Densité | 0.7404g/mL |
Point d’ébullition | 54.0°C to 56.0°C |
Quantité | 1 L |
Point d’éclair | −28°C |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0461280 | Certificat d’analyse | 19/03/2024 | 389050010,389050025 |
A0453880 | Certificat d’analyse | 25/08/2023 | 389050010,389050025 |
A0448419 | Certificat d’analyse | 07/06/2023 | 389050010,389050025 |
A0396881 | Certificat d’analyse | 14/12/2022 | 389050010,389050025 |
A0407322 | Certificat d’analyse | 13/12/2022 | 389050010,389050025 |
Sécurité et traitement
- tert-Butyl methyl ether
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Chimie en folie
Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.Code promotionnel: 25908Expire: 2025-03-31