Learn More
Éther éthylique tert-Butyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
81.30€ - 794.96€
Identifiants chimiques
CAS | 637-92-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14O |
Poids moléculaire (g/mol) | 102.18 |
Numéro MDL | MFCD00009225 |
Clé InChI | NUMQCACRALPSHD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tert-butyl ethyl ether, ethyl tert-butyl ether, etbe, propane, 2-ethoxy-2-methyl, ethyl tert-butyl oxide, ether, tert-butyl ethyl, 2-methyl-2-ethoxypropane, ethyl t-butyl ether, tert-butylethylether, methyl-2-ethoxypropaneAfficher plus |
CID PubChem | 12512 |
Nom IUPAC | 2-éthoxy-2-méthylpropane |
SMILES | CCOC(C)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11440018
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22945.06 |
5 g |
81.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11450018
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22945.14 |
25 g |
266.53€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11460018
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22945.22 |
100 g |
794.96€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
tert-Butyl ethyl ether is used as an oxygenate gasoline additive oxygenate during its production from crude oil. It is used as an extractant in human urine by using single-walled carbon nanotubes as an adsorbent. It plays an important role as a fuel component in petrol to enhance its octane rating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’éther éthylique de tert-butyle est utilisé comme additif oxygéné de l’essence pendant sa production à partir de pétrole brut. Il est utilisé comme agent extractif dans l’urine humaine en utilisant des nanotubes de carbone à paroi unique comme adsorbant. Il joue un rôle important en tant que composant de carburant dans l’essence afin d’améliorer son indice d’octane.
Solubilité
Miscible à l’alcool, et l’éther éthylique. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, le néoprène, le n-butyle et l’uréthane. Il peut réagir avec l’air pour former des peroxydes.
Identifiants chimiques
637-92-3 | |
102.18 | |
NUMQCACRALPSHD-UHFFFAOYSA-N | |
12512 | |
CCOC(C)(C)C |
C6H14O | |
MFCD00009225 | |
tert-butyl ethyl ether, ethyl tert-butyl ether, etbe, propane, 2-ethoxy-2-methyl, ethyl tert-butyl oxide, ether, tert-butyl ethyl, 2-methyl-2-ethoxypropane, ethyl t-butyl ether, tert-butylethylether, methyl-2-ethoxypropaneAfficher plus | |
2-éthoxy-2-méthylpropane |
Spécification
tert-Butyl ethyl ether | |
-94°C | |
72°C to 73°C | |
C6H14O | |
MFCD00009225 | |
1731469 | |
tert-butyl ethyl ether, ethyl tert-butyl ether, etbe, propane, 2-ethoxy-2-methyl, ethyl tert-butyl oxide, ether, tert-butyl ethyl, 2-methyl-2-ethoxypropane, ethyl t-butyl ether, tert-butylethylether, methyl-2-ethoxypropane | |
NUMQCACRALPSHD-UHFFFAOYSA-N | |
2-éthoxy-2-méthylpropane | |
12512 | |
99% |
637-92-3 | |
0.75 | |
−19°C (−2°F) | |
1.375 | |
UN1179 | |
14,3774 | |
Miscible with alcohol,ethyl ether. Slightly miscible with water. | |
CCOC(C)(C)C | |
102.18 | |
102.18 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H331-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs très inflammables.
Toxique par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P312-P370+P378q-P501c
H225-H336
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ÉTHER ÉTHYLBUTYLIQUE
missing translation for 'einecsNumber' : 211-309-7
missing translation for 'rtecsNumber' : KN4730200
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- tert-Butyl ethyl ether
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Ethyl tert-butyl ether