Learn More
Éther éthylique tert-Butyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11450018
Éther éthylique tert-Butyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11450018
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11450018
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22945.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
tert-Butyl ethyl ether is used as an oxygenate gasoline additive oxygenate during its production from crude oil. It is used as an extractant in human urine by using single-walled carbon nanotubes as an adsorbent. It plays an important role as a fuel component in petrol to enhance its octane rating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éther éthylique de tert-butyle est utilisé comme additif oxygéné de l’essence pendant sa production à partir de pétrole brut. Il est utilisé comme agent extractif dans l’urine humaine en utilisant des nanotubes de carbone à paroi unique comme adsorbant. Il joue un rôle important en tant que composant de carburant dans l’essence afin d’améliorer son indice d’octane.
Solubilité
Miscible à l’alcool, et l’éther éthylique. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, le néoprène, le n-butyle et l’uréthane. Il peut réagir avec l’air pour former des peroxydes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 637-92-3
Formule moléculaire C6H14O
Poids moléculaire (g/mol) 102.18
Numéro MDL MFCD00009225
Clé InChI NUMQCACRALPSHD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl ethyl ether, ethyl tert-butyl ether, etbe, propane, 2-ethoxy-2-methyl, ethyl tert-butyl oxide, ether, tert-butyl ethyl, 2-methyl-2-ethoxypropane, ethyl t-butyl ether, tert-butylethylether, methyl-2-ethoxypropane
CID PubChem 12512
Nom IUPAC 2-ethoxy-2-methylpropane
SMILES CCOC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl ethyl ether
Point de fusion -94°C
Densité 0.75
Point d’ébullition 72°C to 73°C
Point d’éclair −19°C (−2°F)
Indice de réfraction 1.375
Quantité 25 g
Numéro UN UN1179
Beilstein 1731469
Merck Index 14,3774
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,ethyl ether. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10252974 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/11/2024 Catalog NumberB22945.22,B22945.14,B22945.06
Numéro de lot10246159 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2023 Catalog NumberB22945.22,B22945.14,B22945.06
Numéro de lot10238337 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberB22945.22,B22945.14,B22945.06
Numéro de lotU25A043 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB22945.22,B22945.14,B22945.06
Numéro de lotA18Q33 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB22945.22,B22945.14,B22945.06
Nom du produit
Éther éthylique tert-Butyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >