Learn More
Melford TEMED
Tertiary amine used to catalyze formation of free radicals from ammonium persulfate and riboflavin.
41.10€ - 113.70€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30018830
|
Melford
T18000-0.1 |
100 mL |
113.70€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30018829
|
Melford
T18000-0.025 |
25 mL |
41.10€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tertiary amine used to catalyze formation of free radicals from ammonium persulfate and riboflavin.
Tertiary amine used to catalyze formation of free radicals from ammonium persulfate and riboflavin. Suitable for electrophoresis and tested as a catalyst for polyacrylamide gel electrophoresis.