Learn More
Skytec Teal Disposable Latex-Free Nitrile Gloves
Click to view available options
Dimensions:
6.5/7, S
7.5/8, M
8.5/9, L
9.5/10, XL
10.5/11, 2XL
Description
- 100% premium quality nitrile, thickness 0.12 mm
- Resistant to oils, acids and many chemicals
- Up to four times the puncture resistance of latex
- Powder-free, non-sterile
- Lightweight and comfortable with a ‘second skin’ feel
- Food safe
- Category III, EN374 and EN455 approved
- AQL 1.5
- Latex free
- Thickness 0.12 mm (6 g)
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | CAT III |
Certifications / conformité (Europe) | EN374 |
Chlorinated | Oui |
Applications | Soins de santé, Industrial |
Couleur | Vert |
Finger Thickness (English) | 6 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Palm Thickness (English) | 5 mil |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Documents
Scientific Resources
Brochures
CE_17862174_EN.pdf
Taille: 60.6 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Skytec Teal Disposable Latex-Free Nitrile Gloves >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu