Learn More
Tampon TE, solution 1X pH 8,0, faible teneur en EDTA, qualité biologie moléculaire, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez directement pour remettre en suspension ou diluer l’ADN purifié ou l’ARN.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | TE Buffer |
Concentration | 1 X |
pH | 8 |
Forme physique | Solution |
Quantité | 100 mL |
Conditionnement | Flacon Nalgene |
Qualité | Biologie moléculaire |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
232721 | Certificat d’analyse | 11/06/2024 | J75793.AE,J75793.AP |
242881 | Certificat d’analyse | 11/06/2024 | J75793.AE,J75793.AP |
234378 | Certificat d’analyse | 15/02/2024 | J75793.AE,J75793.AP |
186870 | Certificat d’analyse | 15/11/2023 | J75793.AE,J75793.AP |
180884 | Certificat d’analyse | 15/11/2023 | J75793.AE,J75793.AP |