Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Advanced Master Mix for qPCR, no UNG
TaqMan Fast Advanced Master Mix delivers accurate quantification and dependability in a short time.
Marque: Applied Biosystems™ A44359
96.90 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24271" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Le Master Mix avancé TaqMan Fast offre une quantification et une fiabilité précises en peu de temps. Il offre les meilleures performances de sa catégorie, y compris la plage quantifiable la plus étendue, avec les réactions simples et duplex, même avec des cibles difficiles.
- Le Master Mix TaqMan Fast Advanced contient de l’ADN polymérase AmpliTaq Fast, des dNTP avec dUTP, du colorant ROX (référence passive) et des composants tampons optimisés. Il est fourni à une concentration de 2X. Remarque : Ce Master Mix TaqMan Fast Advanced ne contient pas d’uracile-N-glycosylase (UNG)
- Les meilleures performances de sa catégorie : la sensibilité, la précision, l’échelle dynamique et la spécificité sont meilleures par rapport aux mélanges standard en mode standard
- Développé pour améliorer la stabilité de paillasse : stabilité à température ambiante pendant 72 heures maximum dans des réactions préassemblées
- Optimisé pour le multiplexage : validé pour un duplexage avec des dosages de contrôles positifs internes exogènes et endogènes
- Délais d’exécution raccourcis (—optimisé pour le mode rapide sur des instruments rapides et pour des conditions de cyclage rapide sur des instruments standard
- Transition homogène en expériences : validé avec des dosages TaqMan pour l’expression génétique et les micro-ARN et les micros cartes fluidiques TaqMan
- Stabilité de paillasse pour une manipulation à haut débit et un grand confort
- Pour les utilisateurs aux besoins de rendement moins extrêmes, la stabilité améliorée de ce Master Mix accroît le confort global du flux de travaux dans la mesure où vous n’êtes plus tenus d’exécuter les plaques immédiatement après l’assemblage.
- Le Master Mix TaqMan Fast Advanced a été conçu pour garantir des résultats précis pour les réactions en duplex à l’aide d’un contrôle positif interne. La figure ci-dessous illustre les résultats de la cible expérimentale β-actine (nom du gène : ACTB), qui a été diluée et amplifiée en série dans des réactions à cible unique et des réactions duplex.
Spécification
Contient 1 tube (1 ml) de mélange Master Mix TaqMan Fast Advanced 2X suffisant pour 100 réactions Le mélange Master Mix TaqMan Fast Advanced contient l’ADN polymérase AmpliTaq Fast, des dNTP (avec dUTP), du colorant ROX (référence passive) et un tampon optimisé. Conserver à 4°C. |
|
Liquide | |
qPCR | |
Rapide ou standard | |
TaqMan™ | |
1 mL | |
Expression génétique | |
2 X | |
ADN |
Amorce-sonde | |
Élevé | |
ADN polymérase AmpliTaq Fast | |
7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 7 Pro, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System | |
Master Mix Fast Avanced | |
Glace humide | |
2X | |
100 réactions |
Produktvorschläge
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.