Learn More
Fil de tantale, 0,025 mm (0,001 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Microelectronics, contacts, surgical, high temperature
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tantalum |
Couleur | Gris à argent |
Note relative au nom | Hard |
Aspect | Gray to silver wire |
Densité | 16.69g/cm3 |
Plage de pourcentage du dosage | 99.9% (Metals basis) |
Quantité | 1 m |
Odeur | Odorless |
Forme | Fil, 0,025 mm (0,001 po) de diamètre |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q16K031 | Certificat d’analyse | 06/05/2024 | 040675.G1,040675.G6 |
N04B015 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | 040675.G1,040675.G6 |
I19Q69 | Certificat d’analyse | 24/11/2021 | 040675.G1,040675.G6 |
I23T014 | Certificat d’analyse | 23/11/2021 | 040675.G1,040675.G6 |
A14M20 | Certificat d’analyse | 23/11/2021 | 040675.G1,040675.G6 |