Learn More
Chlorure de tantale(V) anhydre, Puratronic™, 99,995 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 242°C |
Nom chimique ou matériau | Tantalum (V) chloride |
Point de fusion | 216°C |
Note relative au nom | Anhydrous |
Couleur | Blanc à jaune |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 5 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro UN | UN3260 |
Merck Index | 14,9054 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z30K013 | Certificat d’analyse | 31/12/2024 | 043731.06,043731.14,043731.22 |
W06K047 | Certificat d’analyse | 07/10/2024 | 043731.06,043731.14,043731.22 |
T02G022 | Certificat d’analyse | 22/11/2022 | 043731.06,043731.14,043731.22 |
Z27C088 | Certificat d’analyse | 18/11/2021 | 043731.06,043731.14,043731.22 |
T24B008 | Certificat d’analyse | 18/11/2021 | 043731.06,043731.14,043731.22 |
Sécurité et traitement
- Tantalum(V) chloride, anhydrous, Puratronic
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .