Learn More
Nitrure de tantale, 99,5 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Tantalum nitride is used to create barrier or glue layers between copper, or other conductive metals, and dielectric insulator films such as thermal oxides. These films are deposited on top of silicon wafers during the manufacture of integrated circuits, to create thin film surface mount resistors and has other electronic applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tantalum nitride |
Point de fusion | 3360°C |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 50 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 194.95 |
Pourcentage de pureté | 99.5% |
Odeur | Odorless |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
X11J007 | Certificat d’analyse | 17/10/2023 | 013093.09,013093.18 |
Y21I025 | Certificat d’analyse | 05/01/2023 | 013093.09,013093.18 |
Y15H035 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | 013093.09,013093.18 |
L14P28 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 013093.09,013093.18 |
C01S047 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | 013093.09,013093.18 |