Learn More
Chlorure de tantale(V) anhydre, Puratronic™, 99,995 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 242°C |
Nom chimique ou matériau | Tantalum (V) chloride |
Point de fusion | 216°C |
Note relative au nom | Anhydrous |
Couleur | Blanc à jaune |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 25 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro UN | UN3260 |
Merck Index | 14,9054 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z30K013 | Certificat d’analyse | 31/12/2024 | 043731.06,043731.14,043731.22 |
W06K047 | Certificat d’analyse | 07/10/2024 | 043731.06,043731.14,043731.22 |
T02G022 | Certificat d’analyse | 22/11/2022 | 043731.06,043731.14,043731.22 |
Z27C088 | Certificat d’analyse | 18/11/2021 | 043731.06,043731.14,043731.22 |
T24B008 | Certificat d’analyse | 18/11/2021 | 043731.06,043731.14,043731.22 |