Learn More
Poudre de tantale, 99,97 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ Code produit.: 11335788
Poudre de tantale, 99,97 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit. 11335788
2.5 g
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11335788
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010345.88
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-25-7
Formule moléculaire Ta
Poids moléculaire (g/mol) 180.95
Numéro MDL MFCD00011252
Clé InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
CID PubChem 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nom IUPAC tantale
SMILES [Ta]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tantalum
Couleur Noir à gris
Aspect Gray to black powder
Plage de pourcentage du dosage 99.97% (Metals basis, Nb 50ppm)
Quantité 2.5 g
Dimensions de la maille -325 Mesh
Odeur Odorless
Forme Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotT11K047 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/08/2024 Catalog Number010345.14,010345.36,010345.22,010345.88
Numéro de lotS07K026 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/06/2024 Catalog Number010345.14,010345.36,010345.22,010345.88
Numéro de lotU28J008 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/09/2023 Catalog Number010345.14,010345.36,010345.22,010345.88
Numéro de lotN21I017 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number010345.14,010345.36,010345.22,010345.88,010383.36
Numéro de lotB15K28 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010345.14,010345.36,010345.22,010345.88,010383.36
Nom du produit
Poudre de tantale, 99,97 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >