Learn More
Feuille de tantale, 1,5 mm (0,06 po) d’épaisseur, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11349777
Feuille de tantale, 1,5 mm (0,06 po) d’épaisseur, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11349777
25 x 25 mm
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Code produit. 11349777
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042115.FF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-25-7
Formule moléculaire Ta
Poids moléculaire (g/mol) 180.95
Numéro MDL MFCD00011252
Clé InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
CID PubChem 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nom IUPAC tantale
SMILES [Ta]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tantalum foil
Note relative au nom 1.5mm (0.06 in.) thick
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 25 x 25 mm
Pourcentage de pureté 99.95%
Odeur Odorless
Poids ≈15.6g/25x25mm
Forme Feuille
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotS04B004 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number042115.FF,042115.FI,042115.GH
Numéro de lotF15S004 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number042115.FF,042115.FI,042115.GH
Numéro de lotI06Q31 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/11/2021 Catalog Number042115.FF,042115.FI,042115.GH
Numéro de lotS20D072 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog Number042115.FF,042115.FI,042115.GH
Numéro de lotA27W016 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog Number042115.FF,042115.FI,042115.GH
Nom du produit
Feuille de tantale, 1,5 mm (0,06 po) d’épaisseur, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >