Learn More
Tanshinone IIA sulfonate sodium, MedChemExpress
MedChemExpress Tanshinone IIA sulfonate (sodium) is a derivative of tanshinone IIA, which acts as an inhibitor of store-operated Ca2+ entry (SOCE), and is used to treat cardiovascular disorders.
66.15€ - 106.65€
Spécification
CAS | 69659-80-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C19H17NaO6S |
Poids moléculaire (g/mol) | 396.39 |
Pourcentage de pureté | 98.0% |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16453916
|
Medchem Express
HY-N1370 |
25 mg |
106.65€
25mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16409218
|
Medchem Express
HY-N1370 |
10 mg |
66.15€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tanshinone IIA sulfonate (sodium) is a derivative of tanshinone IIA, which acts as an inhibitor of store-operated Ca2+ entry (SOCE), and is used to treat cardiovascular disorders.Spécification
69659-80-9 | |
C19H17NaO6S | |
396.39 | |
98.0% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, sealed storage, away from moisture∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Recommended Storage : 4°C, sealed storage, away from moisture∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Research purposes only
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.