Learn More
Tanshinone IIA sulfonate sodium, MedChemExpress
MedChemExpress Tanshinone IIA sulfonate (sodium) is a derivative of tanshinone IIA, which acts as an inhibitor of store-operated Ca2+ entry (SOCE), and is used to treat cardiovascular disorders.
Marque: Medchem Express HY-N1370
Description
Tanshinone IIA sulfonate (sodium) is a derivative of tanshinone IIA, which acts as an inhibitor of store-operated Ca2+ entry (SOCE), and is used to treat cardiovascular disorders.Spécification
Tanshinone IIA sulfonate sodium | |
wine | |
C19H17NaO6S | |
Sodium Tanshinone IIA sulfonate Tanshinone IIA sodium sulfonate | |
O=S(C1=C(C)C(C(C(C2=C3C=CC4=C2CCCC4(C)C)=O)=O)=C3O1)(O[Na])=O | |
396.39 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
69659-80-9 | |
Research | |
25 mg | |
DMSO : 62.5 mg/mL (157.67 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.33 mg/mL (21.01 mM; Need ultrasonic) | |
396.39 | |
98.0% | |
Solid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Research purposes only