Learn More
Tanshinone IIA, MedChemExpress
MedChemExpress Tanshinone IIA (Tan IIA) is one of the main compositions in the root of red-rooted salvia. Tanshinone IIA may suppress angiogenesis by targeting the protein kinase domains of VEGF/VEGFR2.
79.65€ - 291.60€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tanshinone IIA |
---|---|
CAS | 568-72-9 |
Couleur | Red |
Notes de qualité de la pureté | Research |
Formule moléculaire | C19H18O3 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16493836
|
Medchem Express
HY-N0135 |
25 mg |
159.30€
25mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16444767
|
Medchem Express
HY-N0135 |
50 mg |
291.60€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16428878
|
Medchem Express
HY-N0135 |
10 mg |
79.65€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tanshinone IIA (Tan IIA) is one of the main compositions in the root of red-rooted salvia. Tanshinone IIA may suppress angiogenesis by targeting the protein kinase domains of VEGF/VEGFR2.Spécification
Tanshinone IIA | |
Red | |
C19H18O3 | |
DMSO : 100 mg/mL (339.74 mM; Need ultrasonic) | |
294.34 | |
99.17% | |
Solid |
568-72-9 | |
Research | |
Dan Shen ketone | |
O=C(C1=C2C=CC3=C1CCCC3(C)C)C(C4=C2OC=C4C)=O | |
294.34 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Research purposes only
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.