Learn More
Tanshinone IIA, MedChemExpress
MedChemExpress Tanshinone IIA (Tan IIA) is one of the main compositions in the root of red-rooted salvia. Tanshinone IIA may suppress angiogenesis by targeting the protein kinase domains of VEGF/VEGFR2.
Marque: Medchem Express HY-N0135
Description
Tanshinone IIA (Tan IIA) is one of the main compositions in the root of red-rooted salvia. Tanshinone IIA may suppress angiogenesis by targeting the protein kinase domains of VEGF/VEGFR2.Spécification
Tanshinone IIA | |
Red | |
C19H18O3 | |
Dan Shen ketone | |
O=C(C1=C2C=CC3=C1CCCC3(C)C)C(C4=C2OC=C4C)=O | |
294.34 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
568-72-9 | |
Research | |
50 mg | |
DMSO : 100 mg/mL (339.74 mM; Need ultrasonic) | |
294.34 | |
99.17% | |
Solid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Research purposes only