Learn More
WHEATON™ Tall Form Dram Vial
Tubular Dram Vials
87.05€ - 299.00€
Spécification
Couleur | Clear |
---|---|
Matériau | Borosilicate Glass (Type 1, Class B) |
Pré-fendu | No |
Stérilité | Non-sterile |
Autoclavable | Autoclavable |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30286525
|
WHEATON™
151061 |
1.75 mL | 882/Pk. |
275.00€
882 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30286527
|
WHEATON™
151062 |
3.5 mL | 666/Pk. |
299.00€
666 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30286522
|
WHEATON™
151063 |
7 mL | 399/Pk. |
159.00€
399 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30286517
|
WHEATON™
151064 |
10.5 mL | 399/Pk. |
158.00€
399 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30286518
|
WHEATON™
151065 |
14 mL | 264/Pk. |
184.00€
264 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30286521
|
WHEATON™
151066 |
21 mL | 231/Pk. |
118.00€
231 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30286514
|
WHEATON™
151067 |
28 mL | 190/Pk. |
169.00€
190 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30286508
|
WHEATON™
152061 |
7 mL | 264/Pk. |
98.05€
264 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30286519
|
WHEATON™
152062 |
14 mL | 190/Pk. |
87.05€
190 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30286504
|
WHEATON™
152063 |
28 mL | 140/Pk. |
90.05€
140 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- WHEATON™ tubular dram vials are manufactured from clear 5.1 expansion borosilicate glass and use WHEATON™ black polypropylene caps with foil liner
- Both vials and caps are suitable for storage, display, sample collection and apothecary applications
- The vials have a buttress thread finish and fit with the buttress thread black polypropylene dram vial caps with foil liner and range from 1.75 mL to 28 mL in volume
- Black polypropylene foil lined dram vial caps are sold separately
Spécification
Clear | |
No | |
Autoclavable | |
Vial |
Borosilicate Glass (Type 1, Class B) | |
Non-sterile | |
Screw Cap | |
No |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
WHEATON™ Tall Form Dram Vial