Learn More
WHEATON™ Tall Form Dram Vial
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1,75 ml
3,5 ml
7 ml
10,5 ml
14 ml
21 ml
28 ml
Quantité:
140/paquet
190/paquet
231/paquet
264/paquet
399/paquet
666/paquet
882/paquet
Conditionnement:
140 pièces
190 pièces
231 pièces
264 pièces
399 pièces
666 pièces
882 pièces
Description
- WHEATON™ tubular dram vials are manufactured from clear 5.1 expansion borosilicate glass and use WHEATON™ black polypropylene caps with foil liner
- Both vials and caps are suitable for storage, display, sample collection and apothecary applications
- The vials have a buttress thread finish and fit with the buttress thread black polypropylene dram vial caps with foil liner and range from 1.75 mL to 28 mL in volume
- Black polypropylene foil lined dram vial caps are sold separately
Spécification
Spécification
| Couleur | Clear |
| Diamètre (métrique) externe | 11.25 mm |
| Matériau | Borosilicate Glass (Type 1, Class B) |
| Pré-fendu | No |
| Stérilité | Non-sterile |
| Volume (métrique) | 1,75 ml |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de bouchon | Screw Cap |
| Hauteur (métrique) | 36 mm |
| Quantité | 882/paquet |
| Afficher plus |