Learn More
WHEATON™ Tall Form Dram Vial
Code produit. 30286517 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1,75 ml
3,5 ml
7 ml
10,5 ml
14 ml
21 ml
28 ml
Quantité:
140/paquet
190/paquet
231/paquet
264/paquet
399/paquet
666/paquet
882/paquet
Conditionnement:
140 pièces
190 pièces
231 pièces
264 pièces
399 pièces
666 pièces
882 pièces
Code produit. 30286517
Marque: WHEATON™ 151064
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubular Dram Vials
  • WHEATON™ tubular dram vials are manufactured from clear 5.1 expansion borosilicate glass and use WHEATON™ black polypropylene caps with foil liner
  • Both vials and caps are suitable for storage, display, sample collection and apothecary applications
  • The vials have a buttress thread finish and fit with the buttress thread black polypropylene dram vial caps with foil liner and range from 1.75 mL to 28 mL in volume
  • Black polypropylene foil lined dram vial caps are sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Clear
Diamètre (métrique) externe 17 mm
Matériau Borosilicate Glass (Type 1, Class B)
Pré-fendu No
Stérilité Non-sterile
Volume (métrique) 10,5 ml
Autoclavable Autoclavable
Type de bouchon Screw Cap
Hauteur (métrique) 67 mm
Quantité 399/paquet
Type Vial
Marking Spot No