Learn More
Testo™ Tachymètre
Marque: Testo™ 0563 0465
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Tachymètre photoréflexion• Photoréflexion 1 à 99999 t/min
• Fonctions mini/maxi et moyenne
• Fonction auto-extinction après 30 s
• Mesure jusqu'à 35cm de distance
• Tachymètre photoréflexion
• Inclus en mallette avec ruban réfléchissant.
Spécification
Tachymètre | |
Mallette de transport en plastique, housse de protection SoftCase, marqueurs réfléchissants et batteries | |
1 à 99 999 tr/min |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
TST014 TACHOMETER PHOTO
Taille: 2 MB
TST014 TACHYMETRE PHOTOREFLEXION
Taille: 2 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Testo™ Tachymètre > Plage : 1 à 99999 tr/min
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu