Learn More
Eppendorf™ Rotor PCR
Disponibles avec une large gamme d’adaptateurs pour une polyvalence accrue dans les applications PCR
Marque: Eppendorf™ 5452727007
308.40 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser dans les applications PCR
Spécification
Rotor PCR | |
2 barrettes PCR | |
Centrifugeuses MiniSpin™/MiniSpin™ plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -
Plusieurs fabricants
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Rotor PCR > 2 barrettes PCR
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu