Learn More
Monarch Kit de stroboscope Nova-Stroboscope DBX Deluxe
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Plage:
Plage de flash 30 flash/min (minimum), 50 000 flash/min (maximum)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Stroboscope à décalage de phase
- L’alimentation du chargeur de batterie / CA permet un fonctionnement en continu
- La bague filetée permet un montage sur trépied “mains libres”
- Modèles standard ou à décalage de phase, selon votre application
- Observez les différentes parties des machines mobiles
- Haute résolution et précision
- Enregistrez et rappelez neuf réglages de vitesse de clignotement complet
- Rapport d’étalonnage traçable NIST inclus
- Écran LCD rétroéclairé
- Deux heures d’autonomie typique de la batterie
Spécification
Spécification
| Précision | 0,002 % du réglage ou ±1 Isd |
| Autonomie de la batterie | 2 heures typiques à 1 800 flash/min |
| Couleur | Couleur du flash xénon blanc 6 500 K |
| Description | Stroboscope à décalage de phase |
| Hauteur (métrique) | 228 mm |
| Comprend | Cordon d’alimentation de 1,8 m, rapport d’étalonnage traçable NIST fourni par le fabricant, alimentation du chargeur de batterie/secteur, lampe de rechange, mallette de transport |
| Largeur (métrique) | 95 mm |
| Type d’affichage | Écran LCD rétroéclairé alphanumérique à 5 chiffres et numérique à 6 chiffres |
| Plage | Plage de flash 30 flash/min (minimum), 50 000 flash/min (maximum) |
| Durée | Sortie TLL de 8 à 20 μs, 3,3 VCC |