Learn More
Micronova™ Serpillères à franges pour salles blanches T-Mop™ avec housses
Une gamme de housses T-mop avec des clips qui se fixent sur l’adaptateur TMop™ pivotant à 180° pour nettoyer et désinfecter les surfaces des salles blanches sans effort, y compris les murs souples, les recoins difficiles, les espaces confinés et le dessous du matériel. Disponibles dans une variété de tissus pour répondre aux besoins de nettoyage spécifiques.
Marque:  Micronova™ TAA-10
Code produit. 13187696
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Requires : Structure QPT avec poignée STA ou QDT avec poignée SSU
Description
Description
  • Serpillère à franges à profil bas pour nettoyer les sols, les murs et les plafonds
  • Pivote à 180° dans les deux directions
  • Sa grande surface en fait l’outil idéal pour le nettoyage général et l’application de désinfectants en environnement stérile
  • Passe sous les équipements et permet d’accéder à tous les recoins des étagères et des chambres étroites
  • Trois tailles disponibles et choix de housses
  • Modèle irradié disponible
Le couvercle en PVA est à faible peluchage et à séchage rapide, laissant les surfaces sèches et exemptes de résidus ; évitez les détergents forts et IPA. Le
couvercle NovaPoly™ peut résister à des désinfectants plus puissants et est autoclavable ; disponible irradié ; également disponible en version mousse double épaisseur
Spécification
Spécification
25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 in), 25.4 cm (10 in.)
Bleu
Non stérile
Autoclavable
2,5 in
Reusable
L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches
Mop Cover
10 in.
25.4 cm
6.4 cm
Chemicals
12/Cs.
T-Mop™ Mop
Microfiber, Polyester, Nylon
Nom du produit
Micronova™ Serpillères à franges pour salles blanches T-Mop™ avec housses > T-Mop Covers, Microfiber, 80% Polyester, 20% Nylon, Blue, Dimensions: 25.4 x 6.4 cm (10 x 2.5 in.), Autoclavable: Autoclavable, Non-sterile
Adaptateur et manche non inclus