Learn More
Micronova™ Serpillères à franges pour salles blanches T-Mop™ avec housses
Une gamme de housses T-mop avec des clips qui se fixent sur l’adaptateur TMop™ pivotant à 180° pour nettoyer et désinfecter les surfaces des salles blanches sans effort, y compris les murs souples, les recoins difficiles, les espaces confinés et le dessous du matériel. Disponibles dans une variété de tissus pour répondre aux besoins de nettoyage spécifiques.
Marque: Micronova™ TAA12-18
Requires : Structure QPT avec poignée STA ou QDT avec poignée SSU
Description
- Serpillère à franges à profil bas pour nettoyer les sols, les murs et les plafonds
- Pivote à 180° dans les deux directions
- Sa grande surface en fait l’outil idéal pour le nettoyage général et l’application de désinfectants en environnement stérile
- Passe sous les équipements et permet d’accéder à tous les recoins des étagères et des chambres étroites
- Trois tailles disponibles et choix de housses
- Modèle irradié disponible
Le couvercle en PVA est à faible peluchage et à séchage rapide, laissant les surfaces sèches et exemptes de résidus ; évitez les détergents forts et IPA. Le
couvercle NovaPoly™ peut résister à des désinfectants plus puissants et est autoclavable ; disponible irradié ; également disponible en version mousse double épaisseur
Spécification
45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in), 45.72 cm (18 in.) | |
Bleu | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
2,5 in | |
Reusable | |
L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C. | |
Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches |
Mop Cover | |
18 in | |
45.7 cm | |
6.4 cm | |
Chemicals | |
12/Cs. | |
Thick Foam | |
Microfiber, Polyester, Nylon, Urethane Foam |
Adaptateur et manche non inclus