Learn More
Invitrogen™ SYTO™ Green Fluorescent Nucleic Acid Stains
SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria.
Marque:  Invitrogen™ S7572
457.35 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10646543
  • 686.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Description
The SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria. Because the dye characteristics and staining pattern of the SYTO dyes may vary, we offer 10 different SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains available individually along with the SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit #1 (containing SYTO 11–14, 16, 21, and 24) to enable researchers to find the most appropriate green-fluorescent SYTO stain for their system . We also provide the SYTOX Green Nucleic Acid Stain (Cat. No. S7020 and R37109), which is a cell-impermeant green-fluorescent stain used for staining dead cells or performing nuclear counterstaining in fixed cells.
Le kit d’échantillons de colorants d’acides nucléiques fluorescents SYTO Green n°1 contient une collection de colorants d’acides nucléiques SYTO fluorescents verts perméants aux cellules. Comme les colorants peuvent présenter différents comportements de coloration avec divers tissus et cellules, il peut être nécessaire de tester les colorants pour trouver le colorant optimal pour une application spécifique. Le kit contient 50 μl de chaque colorant SYTO 11, 12, 13, 14, 15 et 16.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaires, cytotoxicité et viabilité cellulaire, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), coloration et détection par immunofluorescence, noyau, nucléoles et enveloppe nucléaire, traçage des organites
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Vert
621, 622, 652, 628, 649, 657, 599 nm
Fluorescent Labeling, Live Cell Imaging, Microarray
1 kit
Fluorescence
634, 645, 678, 645, 680, 673, 619 nm
Température ambiante
Kit d’échantillons de dimères de colorations
Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière.
Perméant aux cellules
Microscope à fluorescence
50 μl
Kit d’échantillons de colorations d’acides nucléiques fluorescentes vertes SYTO™ n° 1 - Colorants SYTO™ 11-16, 50 μl de chaque
SYTO™
Fluorescent
Acides nucléiques
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot3050018 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/11/2024 Catalog NumberS7572
Numéro de lot2765709 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/02/2024 Catalog NumberS7572
Numéro de lot2585784 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/04/2023 Catalog NumberS7572
Numéro de lot2491415 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/07/2022 Catalog NumberS7572
Numéro de lot2325998 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/07/2021 Catalog NumberS7572
Nom du produit
Invitrogen™ SYTO™ Green Fluorescent Nucleic Acid Stains > 1 kit