Learn More
Socorex™ Seringues en verre Dosystrade;
Les seringues en verre borosilicaté résistantes peuvent être stérilisées et réutilisées. Les seringues en verre Socorextrade; Dosystrade; offrent une alternative économique aux seringues en plastique jetables et sont faciles à démonter pour le nettoyage.
Marque: Socorex™ 155.05200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliStructure en verre borosilicaté./liliExcellente résistance aux produits chimiques, à la chaleur et aux chocs./liliAlternative économique aux seringues en plastique jetables./liliPiston et corps usinés de précision./liliExcellent raccord et étanchéité liquide (pas étanche aux gaz)./liliGraduations permanentes et haute visibilité./liliBuses Luer en verre et Luer-Lock en métal disponibles./liliPeut être stérilisée jusqu’à 160deg;C / 320deg;F./liliTrès facile à démonter et à nettoyer./li/ulSpécification
Autoclavable | |
Seringue | |
1/boîte | |
Luer-Lock |
Verre, Verre (cylindre), Métal (piston), Métal (pointe) | |
10 ml | |
10 à 200 ml | |
Oui |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Socorex™ Seringues en verre Dosystrade; >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu