Learn More
Agilent BioTek Lecteur multimode hybride Synergy H1
Possibilité de mise à niveau vers le système optique à filtre monochromateur hybride breveté.
sur devis
Spécification
Précision | Absorbance : ± 2 nm ; distributeur : ± 1 μl ou 2 % |
---|---|
Certifications/Conformité | Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. |
Plage de concentrations en CO2 | 0 à 20% |
Profondeur (métrique) | 46,4 cm |
Compatibilité | Compatible avec les systèmes d’automatisation BioStack et tiers |
Code produit | Marque | Modèle | Température de l’incubateur | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Température de l’incubateur | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17227999
![]() |
Agilent BioTek
SH1F-SN |
H1F | Incubation dans 4 zones à 45°C | Luminescence pleine lumière ; fluorescence filtre/dichroïque ; polarisation de fluorescence ; fluorescence en temps différé ; luminescence filtrée |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17247999
![]() |
Agilent BioTek
SH1FG-SN |
H1FG | Incubation dans 4 zones à 45°C | Compatible avec le contrôleur de gaz ; luminescence pleine lumière ; fluorescence filtre/dichroïque ; polarisation de fluorescence ; fluorescence en temps différé ; luminescence filtrée |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17267999
![]() |
Agilent BioTek
SH1M-SN |
H1M | Incubation dans 4 zones à 45°C | Fluorescence monochromatique ; absorbance monochromatique ; luminescence pleine lumière ; fluorescence en temps différé |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17287999
![]() |
Agilent BioTek
SH1MF-SN |
H1MF | Incubation dans 4 zones à 45°C | Fluorescence monochromatique ; absorption monochromatique ; luminescence pleine lumière ; fluorescence filtre/dichroïque ; polarisation de fluorescence ; fluorescence en temps différé ; luminescence filtrée |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17228009
![]() |
Agilent BioTek
SH1MG-SN |
H1MG | Incubation dans 4 zones à 45°C | Compatible avec le contrôleur de gaz ; fluorescence monochromatique ; absorbance monochromatique ; luminescence pleine lumière ; fluorescence en temps différé |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17208009
![]() |
Agilent BioTek
SH1MFG-SN |
H1MFG | Incubation dans 4 zones à 45°C | Compatible avec le contrôleur de gaz ; fluorescence monochromatique ; absorbance monochromatique ; luminescence pleine lumière ; fluorescence filtre/dichroïque ; polarisation de fluorescence ; fluorescence en temps différé ; luminescence filtrée |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17288059
![]() |
Agilent BioTek
SH1M2-SN |
H1M2 | Incubation dans 4 zones à 70°C | Fluorescence monochromatique à largeur de bande variable ; absorbance monochromatique ; luminescence de pleine lumière ; fluorescence en temps différé |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17208069
![]() |
Agilent BioTek
SH1M2F-SN |
H1M2F | Incubation dans 4 zones à 70°C | Fluorescence monochromatique à bande passante variable ; absorption monochromatique ; luminescence pleine lumière ; fluorescence filtre/dichroïque ; polarisation de fluorescence ; fluorescence en temps différé ; luminescence filtrée |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17228069
![]() |
Agilent BioTek
SH1M2FG-SN |
H1M2FG | Incubation dans 4 zones à 70°C | Compatible avec le contrôleur de gaz ; fluorescence monochromatique à bande passante variable ; absorbance monochromatique ; luminescence pleine lumière ; fluorescence filtre/dichroïque ; polarisation de fluorescence ; fluorescence en temps différé ; luminescence filtrée |
sur devis
1 unité |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17248069
![]() |
Agilent BioTek
SH1M2G-SN |
H1M2G | Incubation dans 4 zones à 70°C | Compatible avec le contrôleur de gaz ; fluorescence monochromatique à largeur de bande variable ; absorbance monochromatique ; luminescence pleine lumière ; fluorescence en temps différé |
sur devis
1 unité |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Entièrement basé sur un monochromateur avec une architecture à quadruple réseau
- Compatible avec la plaque microvolume Take3 : seize microspots de 2 μl pour les mesures d’ADN/ARN à faible volume 260 nm
- Les systèmes de détection de fluorescence (haut et bas), d’absorbance (UV visible), de TRF et de luminescence à haute performance s’adaptent à toutes les applications des microplaques de recherche en sciences de la vie
- L’ajustement automatique de la hauteur Z permet de varier la hauteur des microplaques et les niveaux de liquide avec une résolution de 100 μm
- Un distributeur de double réactif en option peut être utilisé pour les dosages nécessitant un chronométrage précis
- Livré avec le logiciel Gen5 : contrôle du lecteur, analyse avancée des données et exportation Excel flexible dans un seul progiciel
- Convient aux microplaques de 1 à 384 puits
- Automatisation : Oui
H1MG et H1MDG
- Compatible avec contrôleur de gaz
- Le module de gaz doit être acheté séparément (BT1210007 ou BT12310008)
Certifications
Marquage CE
Spécification
Absorbance : ± 2 nm ; distributeur : ± 1 μl ou 2 % | |
0 à 20% | |
Compatible avec les systèmes d’automatisation BioStack et tiers | |
96 puits : 11 s, 384 puits : 22 s | |
0 à 4 de dia. ext. | |
13 in | |
33 cm | |
2 pompes à seringues | |
130 W max. | |
Monochromateurs de 2,5 à 4 pM, filtres de fluorescence de 0,25 pM, monochromateur ATP de 20 amol, luminescence du filtre ATP de 10 amol, polarisation à fluorescence de 1,2 mP, Europium de 40 fM avec filtres, 1200 fM avec fluorescence en temps différé monos | |
< 55 lb | |
14,8 in | |
Plaques de 6 à 384 puits, Plaques de micro-volume Take3 | |
Logiciel pour lecteur de microplaques et imageur Gen5, Gen5 Secure pour une conformité à la norme 21 CFR Part 11 (en option) | |
Point final, Kinetric, Balayage spectral, Balayage de la zone des puits |
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. | |
46,4 cm | |
18,3 in | |
Linéaire, orbitale, double orbitale | |
5 à 1 000 μl, par incréments de 1 μl | |
50/60 Hz | |
Technologie hybride exclusive | |
Lecteur de microplaques multimode | |
± 0,1 % (CO2 et O2) | |
Monochromateur à intensité de fluorescence : 250 à 700 nm (option 900 nm), polarisation par fluorescence : 280 à 700 nm (option de 850 nm) | |
25 kg | |
37,5 cm | |
Photodiode, PMT | |
Flash au xénon |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Agilent BioTek Lecteur multimode hybride Synergy H1