Learn More
Agilent BioTek Lecteur multimode hybride Synergy H1
GREENER_CHOICE
Code produit. 17228009 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Modèle:
H1F
H1FG
H1M
H1M2
H1M2F
H1M2FG
H1M2G
H1MF
H1MFG
H1MG
Température de l’incubateur:
Incubation dans 4 zones à 45°C
Incubation dans 4 zones à 70°C
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17228009
Marque: Agilent BioTek SH1MGSN
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Possibilité de mise à niveau vers le système optique à filtre monochromateur hybride breveté.
Biotek Synergy H1 est un lecteur de microplaques multimode modulaire, doté d’optiques à monochromateur et d’optiques à filtre. La technologie hybride brevetée offre flexibilité et sensibilité dans un large éventail d’applications. La plate-forme modulaire permet une mise à niveau afin d’étendre les fonctionnalités à mesure que vos flux de travaux de laboratoire évoluent
Synergy H1 propose des monochromateurs à largeur de bande variable en continu pour la sélection des longueurs d’onde d’excitation et d’émission de fluorescence. La largeur de bande de fluorescence peut être réglée entre 9 et 50 nm, par incréments de 1 nm, ce qui permet aux utilisateurs d’optimiser entièrement les réglages du lecteur pour obtenir les meilleures performances d’analyse par rapport aux systèmes à largeur de bande fixe.
Certifications
Marquage CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme d’absorbance Absorbance : 230 à 999 nm (incréments de 1 nm)
Précision Absorbance : ± 2 nm ; distributeur : ± 1 μl ou 2 %
Certifications/Conformité Marquage CE et TUV. Conforme RoHS.
Plage de concentrations en CO2 0 à 20%
Profondeur (métrique) 46,4 cm
Compatibilité Compatible avec les systèmes d’automatisation BioStack et tiers
Profondeur (impériale) 18,3 in
Température de l’incubateur Incubation dans 4 zones à 45°C
Vitesse de mesure 96 puits : 11 s, 384 puits : 22 s
Agitation Linéaire, orbitale, double orbitale
Plage dynamique 0 à 4 de dia. ext.
Volume distribué 5 à 1 000 μl, par incréments de 1 μl
Hauteur (impériale) 13 in
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur (métrique) 33 cm
Comprend Compatible avec le contrôleur de gaz ; fluorescence monochromatique ; absorbance monochromatique ; luminescence pleine lumière ; fluorescence en temps différé
Technologie de mesure Technologie hybride exclusive
Modèle H1MG
No. of Dispensers 2 pompes à seringues
Type de produit Lecteur de microplaques multimode
Consommation électrique 130 W max.
Résolution ± 0,1 % (CO2 et O2)
Sensibilité Monochromateurs de 2,5 à 4 pM, filtres de fluorescence de 0,25 pM, monochromateur ATP de 20 amol, luminescence du filtre ATP de 10 amol, polarisation à fluorescence de 1,2 mP, Europium de 40 fM avec filtres, 1200 fM avec fluorescence en temps différé monos
Gamme de longueur d’onde Monochromateur à intensité de fluorescence : 250 à 700 nm (option 900 nm), polarisation par fluorescence : 280 à 700 nm (option de 850 nm)
Poids (impériale) < 55 lb
Poids (métrique) 25 kg
Largeur (impériale) 14,8 in
Largeur (métrique) 37,5 cm
Type de plaques Plaques de 6 à 384 puits, Plaques de micro-volume Take3
Type de détecteur Photodiode, PMT
Software Type Logiciel pour lecteur de microplaques et imageur Gen5, Gen5 Secure pour une conformité à la norme 21 CFR Part 11 (en option)
Source lumineuse Flash au xénon
Reading Options Point final, Kinetric, Balayage spectral, Balayage de la zone des puits