Learn More
Agilent BioTek Lecteur multimode hybride Synergy H1
Tous les produits Agilent BioTek Produits
Description
Biotek Synergy H1 est un lecteur de microplaques multimode modulaire, doté d’optiques à monochromateur et d’optiques à filtre. La technologie hybride brevetée offre flexibilité et sensibilité dans un large éventail d’applications. La plate-forme modulaire permet une mise à niveau afin d’étendre les fonctionnalités à mesure que vos flux de travaux de laboratoire évoluent
Synergy H1 propose des monochromateurs à largeur de bande variable en continu pour la sélection des longueurs d’onde d’excitation et d’émission de fluorescence. La largeur de bande de fluorescence peut être réglée entre 9 et 50 nm, par incréments de 1 nm, ce qui permet aux utilisateurs d’optimiser entièrement les réglages du lecteur pour obtenir les meilleures performances d’analyse par rapport aux systèmes à largeur de bande fixe.
Informations sur la commande
Le module de gaz doit être acheté séparément (BT1210007 ou BT12310008)
Certifications
Marquage CE
Compliance
Conforme RoHS
Spécification
Spécification
| Gamme d’absorbance | Absorbance : 230 à 999 nm (incréments de 1 nm) |
| Précision | Absorbance : ± 2 nm ; distributeur : ± 1 μl ou 2 % |
| Certifications/Conformité | Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. |
| Plage de concentrations en CO2 | 0 à 20% |
| Profondeur (métrique) | 46,4 cm |
| Compatibilité | Compatible avec les systèmes d’automatisation BioStack et tiers |
| Profondeur (impériale) | 18,3 in |
| Température de l’incubateur | Incubation dans 4 zones à 45°C |
| Vitesse de mesure | 96 puits : 11 s, 384 puits : 22 s |
| Agitation | Linéaire, orbitale, double orbitale |
| Afficher plus |