Learn More
3M™ Swab-Sampler
Convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small surface areas.
sur devis
Spécification
Quantité 100/boîte.
Type de produit Écouvillon
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque À utiliser avec (application) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (application) Prix Quantité et disponibilité  
17228520
Encompass
Afficher les documents
3M™
7000030299
Bouillon Letheen de 1 ml
sur devis
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
17238520
Encompass
Afficher les documents
3M™
7000030300
Bouillon Letheen de 4 ml
sur devis
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
17248520
Encompass
Afficher les documents
3M™
7000030301
Tampon de neutralisation de 4 ml
sur devis
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
17258520
Encompass
Afficher les documents
3M™
7000030302
Bouillon Letheen de 5 ml
sur devis
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
  • Letheen Broth vial is ready to use for pathogen testing of environmental samples.
  • Swab reaches into corners and hard-to-reach areas for increased accuracy.
  • Convenient design helps improve sampling consistency from tech-to-tech and plant-to-plant.
  • Bottles have ample headspace for sample addition and vortexing.
  • Self-contained swab and vial for increased productivity and efficiency.
Spécification
Spécification
100/boîte.
Écouvillon
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.