Learn More
3M™ Swab-Sampler
Convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small surface areas.
Marque: 3M™ 7000030300
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le bouillon Letheen en flacon est prêt à l’emploi pour la recherche de pathogènes dans les échantillons environnementaux.
- L’écouvillon atteint les coins et les zones difficiles pour une précision accrue.
- La conception pratique permet d’améliorer la cohérence de l’échantillonnage, sur le plan technologique et industriel.
- Les flacons disposent d’un espace de tête suffisant pour l’ajout d’échantillons et le vortex.
- Écouvillon et flacon autonomes pour une productivité et une efficacité accrues.
Spécification
Bouillon Letheen de 4 ml | |
100/boîte. | |
Écouvillon |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.