Learn More
Bagues de serrage SVL™ pour joints glissants
En caoutchouc de silicone sur gaine PTFE pour une bonne protection contre l’érosion chimique. Les bagues d’étanchéité SVL™ pour joints glissants facilitent l’insertion des thermomètres et des tubulures en verre dans un système SVL™. Disponibles dans de nombreuses tailles pour être utilisées avec une tubulure de 4,0 à 32,8 mm.
106.30€ - 430.00€
Spécification
Matériau | Caoutchouc de silicone doublé de PTFE |
---|---|
Type | Bague d’étanchéité |
À utiliser avec (application) | Joints Torion et joints glissants |
Code produit | Marque | Description | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10105674
|
SVL
701-22 |
Pour tubulures de dia. ext. de / de 6,6 à 7,4mm | 15 |
177.50€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12517816
|
SVL
701-56 |
Pour tubulures de dia. ext. de / de 17,6 à 18,4mm | 30 |
209.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10287774
|
SVL
701-29 |
Pour tubulures de dia. ext. de / de 31,2 à 32,8mm | 42 |
430.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12607245
|
SVL
701-24 |
Pour tubulures de dia. ext. de / de 13,6 à 14,4mm | 22 |
378.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10739365
|
SVL
701-27 |
Pour tubulures de dia. ext. de / de 21,5 à 22,5mm | 30 |
268.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10442205
|
SVL
701-23 |
Pour tubulures de dia. ext. de / de 7,6 à 8,4mm | 15 |
165.12€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10635905
|
SVL
701-19 |
Pour tubulures de dia. ext. de / de 4,0 à 4,4mm | 15 |
210.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15971631
|
Quickfit
701-21 |
S’adaptent aux tubulures de D.E. de : de 5,6 à 6,4mm | 15 |
106.30€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10645905
|
SVL
701-21 |
S’adaptent aux tubulures de D.E. de : de 5,6 à 6,4mm | 15 |
167.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10146444
|
SVL
701-25 |
Pour tubulures de dia. ext. de / de 15,6 à 16,4mm | 22 |
134.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10319944
|
SVL
701-51 |
Pour tubulures de dia. ext. de / de 9,6 à 10,4mm | 22 |
212.59€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10379984
|
SVL
701-52 |
Pour tubulures de dia. ext. de / de 11,6 à 12,4mm | 22 |
277.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10014464
|
SVL
701-26 |
Pour tubulures de dia. ext. de / de 19,5 à 20,5mm | 30 |
169.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11943889
|
SVL
701-28 |
S’adaptent aux tubulures de D.E. de : de 29,2 à 30,8mm | 42 |
430.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Bagues d’étanchéité conçues pour fournir un joint coulissant
- Idéale pour l’insertion de thermomètres et de tubulures en verre, etc. dans un système SVL™
- Anneaux d’étanchéité en caoutchouc de silicone sur gaine PTFE pour une protection contre l’érosion chimique
- Grand choix de tailles pour une utilisation avec une tubulure de 4,0 à 32,8 mm.
Spécification
Caoutchouc de silicone doublé de PTFE | |
Bague d’étanchéité | |
Joints Torion et joints glissants |