Learn More
Bagues de serrage SVL™ pour joints glissants
En caoutchouc de silicone sur gaine PTFE pour une bonne protection contre l’érosion chimique. Les bagues d’étanchéité SVL™ pour joints glissants facilitent l’insertion des thermomètres et des tubulures en verre dans un système SVL™. Disponibles dans de nombreuses tailles pour être utilisées avec une tubulure de 4,0 à 32,8 mm.
Marque: SVL 701-29
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bagues d’étanchéité conçues pour fournir un joint coulissant
- Idéale pour l’insertion de thermomètres et de tubulures en verre, etc. dans un système SVL™
- Anneaux d’étanchéité en caoutchouc de silicone sur gaine PTFE pour une protection contre l’érosion chimique
- Grand choix de tailles pour une utilisation avec une tubulure de 4,0 à 32,8 mm.
Spécification
Pour tubulures de dia. ext. de / de 31,2 à 32,8mm | |
42 | |
Bague d’étanchéité |
Joints Torion et joints glissants | |
Caoutchouc de silicone doublé de PTFE |