Learn More
Bagues de serrage SVL™ pour joints glissants
En caoutchouc de silicone sur gaine PTFE pour une bonne protection contre l’érosion chimique. Les bagues d’étanchéité SVL™ pour joints glissants facilitent l’insertion des thermomètres et des tubulures en verre dans un système SVL™. Disponibles dans de nombreuses tailles pour être utilisées avec une tubulure de 4,0 à 32,8 mm.
Marque:  SVL 701-25
127.57 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10146444
  • 141.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 14-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Bagues d’étanchéité conçues pour fournir un joint coulissant
  • Idéale pour l’insertion de thermomètres et de tubulures en verre, etc. dans un système SVL™
  • Anneaux d’étanchéité en caoutchouc de silicone sur gaine PTFE pour une protection contre l’érosion chimique
  • Grand choix de tailles pour une utilisation avec une tubulure de 4,0 à 32,8 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pour tubulures de dia. ext. de / de 15,6 à 16,4mm
Corps en verre 721-03
Caoutchouc de silicone doublé de PTFE
Joints Torion et joints glissants
22
Bague d’étanchéité