Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à sertir de 20 mm SureSTART™, applications hautes performances de niveau 3
Utilisez les bouchons à sertir de 20 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 3 avec des flacons à sertir dotés d’une ouverture de 20 mm pour des performances et une sensibilité optimales de vos méthodes, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité des échantillons.
63.50€ - 6501.69€
Spécification
Niveau | Level 3 |
---|---|
Gamme de produits | SureSTART niveau 3 |
Certifications/Conformité | Spécification certifiée |
Type | À sertir, niveau 3 |
Taille du bouchon | 20 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Septum | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Septum | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17333923
|
Thermo Scientific™
6PBCC20-ST3 |
Rouge | Silicone bleu / PTFE transparent ; souple | 100 Pk. |
71.30€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
17343923
|
Thermo Scientific™
6PBCC20-ST3F |
Rouge | Silicone bleu / PTFE transparent ; souple | 5000 Pk. |
3216.39€
5000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17353923
|
Thermo Scientific™
6PBCC20-ST3T |
Rouge | Silicone bleu / PTFE transparent ; souple | 1000 Pk. |
677.13€
1000 pièces |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17363923
|
Thermo Scientific™
6PBCC20-STH |
Argent | Silicone rouge / PTFE naturel ; haute température | 100 Pk. |
126.46€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17373923
|
Thermo Scientific™
6PBCC20-STHF |
Argent | Silicone rouge / PTFE naturel ; haute température | 5000 Pk. | N/A | ||||||
17383923
|
Thermo Scientific™
6PBCC20-STHT |
Argent | Silicone rouge / PTFE naturel ; haute température | 1000 Pk. |
1201.37€
1000 pièces |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17393923
|
Thermo Scientific™
6PBCC20-STME |
Bleu | Silicone blanc / PTFE bleu | 100 Pk. |
142.56€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17303933
|
Thermo Scientific™
6PBCC20-STMEF |
Bleu | Silicone blanc / PTFE bleu | 5000 Pk. |
6501.69€
5000 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17313933
|
Thermo Scientific™
6PBCC20-STMET |
Bleu | Silicone blanc / PTFE bleu | 1000 Pk. |
1354.28€
1000 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17343933
|
Thermo Scientific™
6PCC20-ST3 |
Argent | Silicone bleu / PTFE transparent ; souple | 100 Pk. |
102.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17353933
|
Thermo Scientific™
6PCC20-ST3F |
Argent | Silicone bleu / PTFE transparent ; souple | 5000 Pk. |
4565.19€
5000 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17363933
|
Thermo Scientific™
6PCC20-ST3T |
Argent | Silicone bleu / PTFE transparent ; souple | 1000 Pk. |
961.09€
1000 pièces |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17805214
|
Thermo Scientific™
6PBCC20-CBT3 |
Red | Gray Chlorobutyl/Black PTFE | 100 Pk. |
63.50€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Utilisez les bouchons à sertir de 20 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ avec des flacons à sertir dotés d’une ouverture de 20 mm, comme nos flacons à espace de tête à sertir SureSTART en verre de 20 ml (niveau 3). Choisissez des produits de niveau 3 pour obtenir des performances et une sensibilité optimales de vos méthodes, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité des échantillons. Choisissez parmi les bouchons en aluminium et en aluminium / fer blanc magnétique avec septa polyvalents en silicone / PTFE de différentes valeurs de dureté, conçus pour réduire les problèmes liés à l’aiguille de l’échantillonneur automatique. Utilisez les pinces à sertir et les décapsuleurs électroniques et manuels Thermo Scientific™ pour faciliter l’application et le retrait des bouchons à sertir.
Nos bouchons de niveau 3 sont spécialement conçus et traités pour les applications de spectrométrie de masse et contiennent les plus faibles quantités de métaux et de substances extractibles et lixiviables, ce qui vous garantit une sensibilité et une sélectivité constantes pour vos analytes les plus difficiles.
Les bouchons à sertir de 20 mm SureSTART de niveau 3 sont dotés d’un septum haute température composé d’une formulation de silicone spécialisée qui permet de le chauffer à plus de 250°C sans ramollissement excessif du septum ni libération de vapeurs volatiles.
Niveaux de performances SureSTART
• Niveau 1 : Analyse quotidienne
Approuvés pour la chromatographie
Les produits SureSTART de niveau 1 sont peu onéreux, adaptés à tous les types d’instruments et testés pour garantir les performances, la sécurité des échantillons et la reproductibilité dont vous avez besoin pour les analyses quotidiennes. Ils constituent une solution idéale pour vérifier la présence et la quantification des composés à l’aide de techniques de détection telles que les UV, les RI et les FID.
• Niveau 2 : Analyse à haut débit
Lorsque la robustesse et la reproductibilité sont requises
Les produits SureSTART de niveau 2 ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour garantir leur conformité aux normes strictes que vous devez respecter pour répondre aux exigences réglementaires. Ces produits sont conçus pour les analyses de routine et fournissent des données de haute qualité grâce à un flux de travail ininterrompu.
• Niveau 3 : Haute performance
Lorsque la sensibilité est essentielle
Les produits SureSTART de niveau 3 sont conditionnés dans des salles blanches pour les protéger des conditions environnementales. Ils contiennent une faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables afin de garantir une sensibilité et une sélectivité homogènes et reproductibles pour les analytes les plus difficiles. Ces produits vous garantissent des performances de méthode optimales et des niveaux élevés de sécurité et d’intégrité des échantillons.
Tous les flacons, bouchons et septa SureSTART sont certifiés conformes aux spécifications des paramètres physiques dans le cadre de notre processus de fabrication.
Spécification
Level 3 | |
Spécification certifiée | |
20 mm |
SureSTART niveau 3 | |
À sertir, niveau 3 |