Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à clipser de 11 mm SureSTART™, applications hautes performances de niveau 3
Utilisez les bouchons à clipser de 11 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 3 avec des flacons à clipser dotés d’une ouverture de 11 mm pour des performances et une sensibilité optimales de vos méthodes, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité des échantillons.
Marque:  Thermo Scientific™ 6PRC11STS1X
49.19 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17334023
  • 51.17€ / 100 pièces
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Transparent
Yes
Level 3
54 shore
100 Pk.
Spécification certifiée
11 mm
Polyéthylène
Silicone blanc / PTFE rouge ; pré-fendu en étoile
Star Pre-slit
SureSTART niveau 3
1 mm
À clipser, niveau 3
Flacons à clipser de 11 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bouchons à clipser de 11 mm SureSTART™, applications hautes performances de niveau 3 >