Learn More
Ansell™ Gants légers en coton naturel String Knits™ série 76-100
Conçus pour les applications mécaniques.
Marque:  Ansell™ 76100090
18.54 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12606971
  • 26.75€ / 12 paires
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • La construction String Knit permet une bonne circulation de l’air jusqu’à la main.
  • Les mains ne chauffent pas et ne transpirent pas.
  • Ambidextres : Inutile de les associer par paire, donc plus économiques.
  • Tous lavables à 40°C.
  • Ne se rétractent pas, ne se raidissent pas, ne perdent pas leur forme.
  • Plus hygiéniques pour l’utilisateur, qualité supérieure pour le fournisseur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Coton
Coton
Jauge 10
Gants légers
76 / 100
Maille
12 paires
76 / 100
Maille sans coutures
Naturel
Coton
9
Naturel
Coton
Protection mécanique
Nom du produit
Ansell™ Gants légers en coton naturel String Knits™ série 76-100 > Taille :9