Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à clipser de 11 mm SureSTART™, applications hautes performances de niveau 3
Utilisez les bouchons à clipser de 11 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 3 avec des flacons à clipser dotés d’une ouverture de 11 mm pour des performances et une sensibilité optimales de vos méthodes, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité des échantillons.
Marque: Thermo Scientific™ 6PRC11ST101F
2219.62 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez les bouchons à clipser Thermo Scientific™ SureSTART™ de 11 mm avec des flacons à clipser dotés d’une ouverture de 11 mm, comme nos flacons à clipser en verre SureSTART de 2 ml, nos flacons à clipser en verre à récupération totale de 1,5 ml, nos flacons à clipser en verre à récupération élevée et nos micro-flacons à clipser en verre pour les échantillons de < 2 ml (niveau 3). Choisissez des produits de niveau 3 pour obtenir des performances et une sensibilité optimales de vos méthodes, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité des échantillons. Choisissez parmi les bouchons souples en polyéthylène avec une fonctionnalité de double encliquetage qui garantit un joint étanche. Nos bouchons à clipser comprennent des septa polyvalents en silicone / PTFE de différentes valeurs de dureté conçus pour réduire les problèmes liés à l’aiguille de l’échantillonneur automatique. Des septa pré-fendus sont disponibles en option pour ceux qui veulent des septa qui empêchent les problèmes de débordement des flacons et se referment suffisamment bien pour éviter l’évaporation de l’échantillon.
Nos bouchons de niveau 3 sont spécialement conçus et traités pour les applications de spectrométrie de masse et contiennent les plus faibles quantités de métaux et de substances extractibles et lixiviables, ce qui vous garantit une sensibilité et une sélectivité constantes pour vos analytes les plus difficiles.
Niveaux de performances SureSTART
• Niveau 1 : Analyse quotidienne
Approuvés pour la chromatographie
Les produits SureSTART de niveau 1 sont peu onéreux, adaptés à tous les types d’instruments et testés pour garantir les performances, la sécurité des échantillons et la reproductibilité dont vous avez besoin pour les analyses quotidiennes. Ils constituent une solution idéale pour vérifier la présence et la quantification des composés à l’aide de techniques de détection telles que les UV, les RI et les FID.
• Niveau 2 : Analyse à haut débit
Lorsque la robustesse et la reproductibilité sont requises
Les produits SureSTART de niveau 2 ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour garantir leur conformité aux normes strictes que vous devez respecter pour répondre aux exigences réglementaires. Ces produits sont conçus pour les analyses de routine et fournissent des données de haute qualité grâce à un flux de travail ininterrompu.
• Niveau 3 : Haute performance
Lorsque la sensibilité est essentielle
Les produits SureSTART de niveau 3 sont conditionnés dans des salles blanches pour les protéger des conditions environnementales. Ils contiennent une faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables afin de garantir une sensibilité et une sélectivité homogènes et reproductibles pour les analytes les plus difficiles. Ces produits vous garantissent des performances de méthode optimales et des niveaux élevés de sécurité et d’intégrité des échantillons.
Tous les flacons, bouchons et septa SureSTART sont certifiés conformes aux spécifications des paramètres physiques dans le cadre de notre processus de fabrication.
Spécification
Bleu | |
No | |
Level 3 | |
45 shore | |
5000 Pk. | |
Spécification certifiée | |
11 mm |
Polyéthylène | |
Silicone bleu / PTFE transparent ; souple | |
Soft | |
SureSTART niveau 3 | |
1 mm | |
À clipser, niveau 3 | |
Flacons à clipser de 11 mm |