Learn More
Ansell Gants en nitrile jetables et robustes Microflex™
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
Description
- Offrent une barrière de protection avancée contre les contaminants
- La formulation des gants intègre des propriétés non adhésives pour créer une résistance aux rubans ou aux adhésifs
- Les doigts texturés assurent une préhension solide et efficace, ainsi qu’une protection optimale des utilisateurs
- Le revêtement en polymère assure un enfilage facile pour contribuer à la protection des utilisateurs dans des environnements en constante évolution
- Fabriqués sans matériaux en latex de caoutchouc naturel et non poudrés pour vous protéger contre les allergies, les irritations et la sécheresse cutanées
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN-374-2 niveau 3, NQA 0,65, EN-374, 93/42/CEE, EN-455 parties 1, 2 et 3, ASTM F1671 |
AQL | 0.65 |
Couleur | Bleu |
Jetable | Oui |
Hand | Ambidextres |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Poudré | Sans poudre |
Dimensions | S |
Stérilité | Non stérile |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 14
Documents
Scientific Resources
Brochures
Applications and solutions series: Safety edition
Taille: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
Taille: 8.7 MB
Flyers
Microflex gloves
Taille: 1.1 MB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants en nitrile jetables et robustes Microflex™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu