Learn More
Semperit™ Gants en nitrile non poudrés Semperguard™ Xpert
20.63 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "21675" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21675" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Description
- Catégorie EPI III. Risques complexes
- Excellente résistance aux irritants cutanés
- Adaptés au contact avec les denrées alimentaires
- Non poudrés
- Bonne résistance chimique
- Aucun ajout de silicone
Spécification
Certifications/Conformité | CE classe I, EN 420, EN 374, EN 455 ; EPI catégorie III |
Classification | Catégorie III |
Description | Gants en nitrile non poudrés Semperguard™ Xpert |
Couleur | Bleu |
Jetable | Oui |
Finition externe | Texturés |
Hand | Ambidextres |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Poudré | Sans poudre |