Learn More
Epredia™ Lames adhésives SuperFrost Plus™
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Orange
Rose
Vert
Type de coin:
Classique
Clipsé
Conditionnement:
72 pièces
Description
- Plus de temps perdu lors des procédures de revêtement de lame
- Plus d’argent gaspillé pour des adhésifs coûteux
- Revêtement fiable et uniforme
- Perte d’échantillon minimale
- Action adhésive fiable et sûre
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 75 mm |
| Largeur (métrique) | 25 mm |
| Edges | 90°, rodé |
| Type | Lame adhésive |
| Couleur | Orange |
| Type de coin | Clipsé |
| Quantité | 72/boîte |