Learn More
Invitrogen™ SuperFi™ Buffers
Invitrogen SuperFi Buffer is a 5X buffer solution optimized for use with Platinum SuperFi DNA Polymerase.
93.00€ - 94.25€
Spécification
Polymérase | ADN polymérase Platinum SuperFi |
---|---|
Conditions d’expédition | Glace humide ou sèche. |
À utiliser avec (application) | Hot-start PCR, High-fidelity PCR |
Matériau de départ | ADN |
Volume | 4 x 1.25 mL |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15555033
|
Invitrogen™
12355005 |
Colorless |
93.00€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15565033
|
Invitrogen™
12356005 |
Green |
94.25€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Invitrogen™ SuperFi™ Buffer is a 5X buffer solution optimized for use with Invitrogen™ Platinum™ SuperFi DNA Polymerase. The buffer contains 7.5 mM MgCl2 which provides 1.5 mM MgCl2 in the final reaction.
The SuperFi Green Buffer (Cat. No. 12356005) includes a density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on a gel. The colored buffer does not interfere with the enzyme performance and is compatible with downstream applications such as DNA sequencing, ligation, and restriction digestion.
For applications that require PCR product analysis by absorbance or fluorescence excitation, we recommend using the colorless SuperFi™ Buffer. (12355005)
Spécification
ADN polymérase Platinum SuperFi | |
Hot-start PCR, High-fidelity PCR | |
4 x 1.25 mL |
Glace humide ou sèche. | |
ADN |