Learn More
Invitrogen™ SuperFi™ Buffers
Invitrogen SuperFi Buffer is a 5X buffer solution optimized for use with Platinum SuperFi DNA Polymerase.
Marque: Invitrogen™ 12355005
69.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Invitrogen™ SuperFi™ Buffer is a 5X buffer solution optimized for use with Invitrogen™ Platinum™ SuperFi DNA Polymerase. The buffer contains 7.5 mM MgCl2 which provides 1.5 mM MgCl2 in the final reaction.
- Solution tampon 5X
- Pour une utilisation avec l’ADN polymérase Invitrogen Platinum SuperFi
- Contient 7,5 mM de MgCl2
- Fournit 1,5 mM de MgCl2 dans des conditions de réaction finale
Spécification
Tampon SuperFi 5X 4 x 1,25 ml À conserver entre -5 et -30°C. |
|
4 x 1,25 ml | |
Hot-start PCR, High-fidelity PCR | |
4 x 1.25 mL |
ADN polymérase Platinum SuperFi | |
Glace humide ou sèche. | |
ADN | |
Colorless |