Learn More
Invitrogen™ SuperFi™ Buffers
Invitrogen SuperFi Buffer is a 5X buffer solution optimized for use with Platinum SuperFi DNA Polymerase.
Marque:  Invitrogen™ 12356005
70.69 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15565033
  • 94.25€ / 5mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Invitrogen™ SuperFi™ Buffer is a 5X buffer solution optimized for use with Invitrogen™ Platinum™ SuperFi DNA Polymerase. The buffer contains 7.5 mM MgCl2 which provides 1.5 mM MgCl2 in the final reaction.
  • Solution tampon 5X optimisée
  • Pour une utilisation avec l’ADN polymérase Invitrogen Platinum SuperFi
  • Le tampon contient 7,5 mM de MgCl2
  • Fournit 1,5 mM de MgCl2 dans des conditions de réaction finale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tampon SuperFi Green 5X 4 x 1,25 ml
À conserver entre -5 et -30°C.
4 x 1,25 ml
Hot-start PCR, High-fidelity PCR
4 x 1.25 mL
ADN polymérase Platinum SuperFi
Glace humide ou sèche.
ADN
Green